T0781
3,5,5,-Trimethyloxazolidine-2,4-dione
analytical standard
Sinonimo/i:
Trimethadione
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
Stringa SMILE
CN1C(=O)OC(C)(C)C1=O
InChI
1S/C6H9NO3/c1-6(2)4(8)7(3)5(9)10-6/h1-3H3
IRYJRGCIQBGHIV-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CACNA1G(8913) , CACNA1H(8912) , CACNA1I(8911)
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)