T0700000
Theobromine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2,6-Dihydroxy-3,7-dimethylpurine, 3,7-Dihydro-3,7-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, 3,7-Dimethylxanthine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
theobromine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
345-350 °C
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]N1C(N(C)C2=C(N(C)C=N2)C1=O)=O
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)9-7(13)11(5)2/h3H,1-2H3,(H,9,12,13)
YAPQBXQYLJRXSA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Xanthine is a purine base found in most human body tissues and fluids as well as in other organisms. Methylated xanthines (methylxanthines), which include caffeine, paraxanthine, theobromine, and theophylline, commonly used for their effects as mild stiµlants and as bronchodilators, notably in the treatment of asthma symptoms. This application shows the efficient separation of several common xanthines and may be applied their analysis in any number of desired matrices.