PHR1999
Caffeine Impurity C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
1,3,9-Trimethylxanthine, 1,3,9-TRIMETHYL-3,9-DIHYDRO -1H-PURINE-2,6-DIONE, 2,6-Dihydroxy-1,3,9-trimethylpurine, Isocaffeine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
caffeine
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CN1C(=O)N(C)c2c(ncn2C)C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-5-6(10)11(2)8(14)12(3)7(5)13/h4H,1-3H3
LPHGQDQBBGAPDZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)