PHR1951
Caffeine Impurity E Nitrate (Caffeidine Nitrate)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
N,1-Dimethyl-4-(Methylamino)-1H-Imidazole-5-Carbocamide Nitrate (Caffeine Impurity E Nitrate) (Caffeidine Nitrate), N,1-DIMETHYL-4-(METHYLAMINO)-1H-IMIDAZOLE-5-CARBOXAMIDE NITRATE
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
caffeine
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 30 mg
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)