STS0214
ECO BRIJ® O20
average Mn ~1,150
Sinonimo/i:
BRIJ® O20, Polyoxyethylene (20) oleyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
non-ionic
Livello qualitativo
Stato
solid
PM
average Mn ~1,150
Caratteristiche più verdi
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
25-30 °C (lit.)
Indice di ossidrile
50‑65 mg KOH/g
Solubilità
water: soluble 1 g/L at 20 °C
Densità
0.901 g/cm3 at 20 °C
HLB
15.5
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
O(CCO)CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h9-10,21H,2-8,11-20H2,1H3/b10-9-
KWVPFECTOKLOBL-KTKRTIGZSA-N
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- 100 % Renewable
- 100 % Bio-based
- Certified to the USDA BioPreferred Program
- Lower carbon footprint than petrochemical-based versions
- High-purity chemical suitable for a wide variety of research applications
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
>464.0 °F - Equilibrium method
Punto d’infiammabilità (°C)
> 240 °C - Equilibrium method
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)