STS0201
ECO TWEEN® 40
viscous liquid
Sinonimo/i:
TWEEN® 40, Polyoxyethylenesorbitan monopalmitate
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
non-ionic
Livello qualitativo
Saggio
~90.0% (GC)
Stato
viscous liquid
PM
estimated mol wt 1277
Composizione
Palmitic acid, ~90.0% (balance primarily stearic acid)
Caratteristiche più verdi
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
0.027 (20-25°C)
Solubilità
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, faintly yellow
HLB
15.6
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Stringa SMILE
O1C(C(C(C1)OCCO)OCCO)C(OCCO)COCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- 100 % Renewable
- 100 % Bio-based
- Certified to the USDA BioPreferred Program
- Lower carbon footprint than petrochemical-based versions
- High-purity chemical suitable for a wide variety of research applications
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)