STS0013
TERGITOL™ 15-S-5
Non-ionic surfactant
Sinonimo/i:
Alcohols C6-C17 (secondary) poly (3-6) ethoxylates, Secondary alcohol ethoxylate 5 EO
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
laboratory grade
Livello qualitativo
Descrizione
non-ionic
Stato
liquid
PM
average mol wt 420 g/mol by calculation
Caratteristiche più verdi
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Viscosità
35 cP(25 °C)
Temp. transizione
pour point -25 °C
Solubilità
water: dispersible (visual)
Densità
0.963 g/mL at 20 °C
HLB
10.5
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Applicazioni
- Spreading on and penetration into thin, permeable print media: application to ink-jet printing.: This study explores the dynamics of spreading and penetration of liquids on thin, permeable media, focusing on applications in ink-jet printing. The research addresses the role of surfactants, like TERGITOL™ 15-S-5, in modifying the interfacial properties to optimize the print quality and efficiency (Daniel RC, et al., 2006).
Caratteristiche e vantaggi
- Excellent emulsifier & detergent
- Aids in rinseability of solvent-based systems
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
352.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
178 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)