Documenti fondamentali
STS0003
Sigma-Aldrich
TERGITOL 15-S-40 solution
greener alternative
70% aqueous solution
Sinonimo/i:
Secondary alcohol ethoxylate 41 EO
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.21
Grado
laboratory grade
Livello qualitativo
Descrizione
non-ionic
Stato
liquid
PM
1,960 g/mol by calculation
Caratteristiche più verdi
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
70% in water
CMC
1314 ppm (25°C)
Temp. transizione
cloud point >100 °C (1 wt% actives aq solution)
pour point 5 °C
Solubilità
water: freely soluble (some compositions may form gels)
Densità
1.072 g/mL at 30 °C
HLB
18
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
This product is a 70% aqueous solution of a secondary alcohol ethoxylate with 41 ethylene oxide (EO) units.
Caratteristiche e vantaggi
  • Emulsion stabilizer
  • Provides freeze/thaw & ionic stability
  • Electrolyte solubility
  • Good handling properties
Note legali
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7