SMB01380
4-Methoxyestrone
≥95% (HPLC), from synthetic, solid
Sinonimo/i:
3-Hydroxy-4-methoxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Condizioni di stoccaggio
(Heat sensitive)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@]12[C@](CCC2=O)([H])[C@@]3([H])[C@@](CC1)([H])C4=CC=C(O)C(OC)=C4CC3
InChI
1S/C19H24O3/c1-19-10-9-12-11-5-7-16(20)18(22-2)14(11)4-3-13(12)15(19)6-8-17(19)21/h5,7,12-13,15,20H,3-4,6,8-10H2,1-2H3/t12-,13-,15+,19+/m1/s1
PUEXVLNGOBYUEW-BFDPJXHCSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)