SMB01375
N-Lactoylphenylalanine
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-N-(2-Hydroxy-1-oxopropyl)-L-phenylalanine, N-Lactoyl-Phe, N-Lactoyl-phenylalanine N-Lac-Phe, N-[(2S)-2-Hydroxy-1-oxopropyl]-L-phenylalanine, Lac-Phe
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
N-Lactoylphenylalanine, ≥95% (HPLC)
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(N[C@H](C(O)=O)CC1=CC=CC=C1)[C@@H](O)C
InChI
1S/C12H15NO4/c1-8(14)11(15)13-10(12(16)17)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10,14H,7H2,1H3,(H,13,15)(H,16,17)/t8-,10-/m0/s1
IIRJJZHHNGABMQ-WPRPVWTQSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)