SMB01352
Prolylphenylalanine
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Pro-Phe, N-L-Prolyl-L-phenylalanine, N-Prolylphenylalanine, L-Prolyl-L-phenylalanine, Proline phenylalanine dipeptide, Proline-phenylalanine dipeptide, Prolyl-phenylalanine
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Colore
white to beige
Punto di fusione
250—251 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C2CCCN2
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Suitable for Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)