SMB01362
Arginylphenylalanine
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Arg-phe, Arginyl-phenylalanine, RF, RF dipeptide
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Colore
white to beige
Solubilità
water: soluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC(NCCC[C@H](N)C(N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O)=O)=N
InChI
1S/C15H23N5O3/c16-11(7-4-8-19-15(17)18)13(21)20-12(14(22)23)9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11-12H,4,7-9,16H2,(H,20,21)(H,22,23)(H4,17,18,19)/t11-,12-/m0/s1
PQBHGSGQZSOLIR-RYUDHWBXSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Suitable for Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)