SMB01317
Sinapine thiocyanate
Sinonimo/i:
Sinapine cyanide sulfonate, Sinapine thiocyanate anhydrous
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
research grade
Saggio
≥98%
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
(keep sealed and from light)
tecniche
HPLC: suitable
Colore
light yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C16H23NO5.CHNS/c1-17(2,3)8-9-22-16(19)7-6-12-10-15(21-5)13(18)11-14(12)20-4;2-1-3/h6-7,10-11H,8-9H2,1-5H3;3H
NPOZDPAVPFLLCN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)