Documenti fondamentali
QBD11093
Sigma-Aldrich
MAL-dPEG ®24-amido-dPEG ®24-DSPE
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C150H289N4O61P
Peso molecolare:
3155.86
Codice UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: payload delivery reagent
Gruppo funzionale
phospholipid
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Caratteristiche e vantaggi
MAL-dPEG®24-amido-dPEG®24-DSPE is a micelle building block which can react with a free thiol through the maleimide.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)