SMB00944
Dihydrodaidzein
≥95%
Sinonimo/i:
4′,7-Dihydroxy-isoflavanone; 7,4′-Dihydroxyisoflavanone; 2,3-Dihydro-7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one synthetic
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
solid
tecniche
HPLC: suitable
Colore
faint beige
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C15H12O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)13-8-19-14-7-11(17)5-6-12(14)15(13)18/h1-7,13,16-17H,8H2
JHYXBPPMXZIHKG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)