SMB00932
2-Deoxy-D-glucose 6-phosphate sodium salt
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Deoxy-D-glucose 6-phosphate sodium salt
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na].OC(COP(O)(O)=O)C(O)C(O)CC=O
InChI
1S/C6H13O8P.Na.H/c7-2-1-4(8)6(10)5(9)3-14-15(11,12)13;;/h2,4-6,8-10H,1,3H2,(H2,11,12,13);;
NBDKYLFTCAOTAK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- High-purity compound suitable for a wide variety of research applications
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)