RTC000086
2-butanone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Etil metil chetone, MEK, Metil etil chetone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1430101
Densità del vapore
2.49 (vs air)
Tensione di vapore
71 mmHg ( 20 °C)
CdA
current certificate can be downloaded
Temp. autoaccensione
960 °F
Limite di esplosione
10.1 %
Confezionamento
pkg of 20 mL
Indice di rifrazione
n20/D 1.379 (lit.)
P. ebollizione
80 °C (lit.)
Punto di fusione
−87 °C (lit.)
Densità
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
26.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-3 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)