Key Documents
RPI-FA1-1
rFra a 1 (Fragaria ananassaallergen 1.0102), Strawberry
pkg of 250 μg
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.41
Grado
analytical standard
Saggio
>95%
PM
Mw 19 kDa
Confezionamento
pkg of 250 μg
Produttore/marchio commerciale
InBio
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Source: Pichia pastoris
Formulation: 20mM Tris, 0.3M NaCl, pH 8.0. Sterile filtered.
Concentration: See product insert.
Purification: Multi-step chromatographic purification. Purity > 95 % by SDS-PAGE
Esclusione di responsabilità
Allergens are provided for research and commercial use in vitro:  not for human in vivo or therapeutic use.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)