RPI-CI1-1
rCar i 1 (Carya illinoinensis allergen 1.0101)
pkg of 250 μg
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.41
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Saggio
>95%
PM
Mw 16.5 kDa
Confezionamento
pkg of 250 μg
Produttore/marchio commerciale
InBio
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Source: Pichia pastoris
Formulation: 20mM Tis-HCl, pH 8.5. Sterile filtered.
Concentration: See product insert.
Purification: Multi-step chromatographic purification. Purity > 95 % by SDS-PAGE
Formulation: 20mM Tis-HCl, pH 8.5. Sterile filtered.
Concentration: See product insert.
Purification: Multi-step chromatographic purification. Purity > 95 % by SDS-PAGE
Esclusione di responsabilità
Allergens are provided for research and commercial use in vitro: not for human in vivo or therapeutic use.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)