RDD040
Sodio dodecil solfato
BioReagent, suitable for electrophoresis, for molecular biology, ≥98.5% (GC), free-flowing, Redi-Dri™
Sinonimo/i:
Dodecil sodio solfato, Dodecil solfato, Lauril solfato, SDS, Sodio lauril solfato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Descrizione
anionic
Nome Commerciale
BioReagent
Redi-Dri™
Saggio
≥98.5% (GC)
Qualità
free-flowing
PM
micellar 18,000
Numero d'aggregazione
62
tecniche
electrophoresis: suitable
CMC
7-10 mM (20-25°C)
Punto di fusione
204-207 °C (lit.)
Temp. transizione
cloud point >100 °C
Solubilità
water: soluble
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤500 ppm
phosphate (PO43-): ≤10 ppm
Cationi in tracce
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
Assorbimento
≤0.1 at 260 at 3%
≤0.1 at 280 at 3%
HLB
40
Compatibilità
suitable for electrophoresis
Attività estranea
DNase, RNase, none detected
Stringa SMILE
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- in chromatin immunoprecipitation
- in SDS-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE)
- as a component of radioimmunoprecipitation assay buffer for immunoblotting
Risultati analitici
Altre note
Note legali
Prodotto comparabile
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
338.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
170 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.