Documenti fondamentali
R8276
Sigma-Aldrich
Renin Substrate 1
>85% purity (HPLC), powder
Sinonimo/i:
Arg-Glu(EDANS)-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu-Val-Ile-His-Thr-Lys(DABCYL)-Arg
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
NACRES:
NA.47
product name
Renin Substrate 1,
Saggio
>85.0% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
PM
~2281
Solubilità
water: 1 mg/mL, clear, orange to red
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Substrate for human renin, an aspartic protease which plays an important role in blood-pressure regulation.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)