R0900000
Rifamycin B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Rifamycin impurity A
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
rifamycin, rifampicin
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C39H49NO14/c1-17-11-10-12-18(2)38(49)40-24-15-26(51-16-27(42)43)28-29(34(24)47)33(46)22(6)36-30(28)37(48)39(8,54-36)52-14-13-25(50-9)19(3)35(53-23(7)41)21(5)32(45)20(4)31(17)44/h10-15,17,19-21,25,31-32,35,44-47H,16H2,1-9H3,(H,40,49)(H,42,43)/b11-10+,14-13+,18-12-/t17-,19+,20+,21+,25-,31-,32+,35+,39-/m0/s1
SQTCRTQCPJICLD-KTQDUKAHSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)