QC1297
Demand - Constant Value
certified reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 standard
Produttore/marchio commerciale
RTC QCI-040
Concentrazione
100% in H2O
tecniche
TOC: suitable
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
A single standard for dilution up to 2 L of reagent water.
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)