Key Documents
QC1050
Supelco
Residue
certified reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
CdA
current certificate can be downloaded
Produttore/marchio commerciale
RTC QCI-030
Matrice
NaCl
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Altre note
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 2 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Supelco
Supelco
QC1195
Simple Nutrients
Supelco
Supelco
QC1083
Oil and Grease