Documenti fondamentali
PSRI03K
Refractive Index Standard at 20 °C 25 °C and 30 °C
Nominal RI Value 1.4023 at 25 °C, in 5 x 10mL Tamper-Evident Glass Vials
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualità
in 5 x 10mL Tamper-Evident Glass Vials
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
214.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
101.1 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)