Documenti fondamentali
PSRI02
Refractive Index Standard at 20 °C 25 °C and 30 °C
Nominal RI Value 1.3891 at 25 °C, in 10mL Tamper-Evident Glass Vials
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualità
in 10mL Tamper-Evident Glass Vials
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-12 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)