PHR8919
Dioxindolyl-L-alanine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
(2S)-2-Amino-3-[(3RS)-3-hydroxy-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-3-yl]propanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
tryptophan
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 100 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)