PHR8899
Citalopram Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-3-hydroxy-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile oxalate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)