PHR1904
Citalopram Related Compound E
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
1-(3-Dimethylaminopropyl)-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile N-oxide hydrochloride, 1-(3-DIMETHYLAMINOPROPYL)-1-(4-FLUOROPHENYL)-1,3-DIHYDROISOBENZOFURAN-5-CARBONITRILE-N-OXIDE HYDROCHLORIDE
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1134288
Famiglia di API
citalopram
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)