PHR8794
Granisetron Related Compound C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
N-[(1R,3r,5S)-9-Azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1-methyl-1H-indazole-3-carboxamide monohydrochloride, N-Demethyl-endo-granisetron hydrochloride, endo-N-9-Azabicyclo[3.3.1]non-3-yl-1-methyl-1H-indazole-3-carboxamide monohydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Granisetron Impurity C, certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
granisetron
Confezionamento
pkg of 50MG
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)