Documenti fondamentali
PHR3874
Supelco
Isobutyric acid
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
2-Methylpropionic acid
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.11
Beilstein:
635770
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.04 (vs air)
Tensione di vapore
1.5 mmHg ( 20 °C)
Temp. autoaccensione
824 °F
Limite di esplosione
10 %
Confezionamento
pkg of 500MG
Indice di rifrazione
n20/D 1.393 (lit.)
P. ebollizione
153-154 °C (lit.)
Punto di fusione
−47 °C (lit.)
Densità
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)C(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)
KQNPFQTWMSNSAP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
131.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
55 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)