Documenti fondamentali
PHR3873
Supelco
Butyric acid
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.11
Beilstein:
906770
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.04 (vs air)
Tensione di vapore
0.43 mmHg ( 20 °C)
Temp. autoaccensione
824 °F
Limite di esplosione
10 %
Confezionamento
pkg of 500MG
Indice di rifrazione
n20/D 1.398 (lit.)
P. ebollizione
162 °C (lit.)
Punto di fusione
−6-−3 °C (lit.)
Densità
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCCC(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)