PHR3623
Levalbuterol Related Compound E
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
4-[2-(tert-Butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-(ethoxymethyl)phenol, Salbutamol ethyl ether, α-{[(1,1-Dimethylethyl)amino]methyl}-3-(ethoxymethyl)-4-hydroxybenzenemethanol, Albuterol monoethyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1358831
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N(C(C)(C)C)CC(O)c1cc(c(cc1)O)COCC
InChI
1S/C15H25NO3/c1-5-19-10-12-8-11(6-7-13(12)17)14(18)9-16-15(2,3)4/h6-8,14,16-18H,5,9-10H2,1-4H3
TXFGJJYAMPXTIJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)