K2000010
Ketoprofen impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-(3-Benzoylphenyl)ethanone, 3-Acetylbenzophenone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ketoprofen
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
O=C(C)c1cc(ccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O2/c1-11(16)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-10H,1H3
PPNGALBGZJBTRY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)