PHR3614
Acetyl Simvastatin
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
4′-Acetylsimvastatin, (1S,3R,7S,8S,8aR)-8-{2-[(2R,4R)-4-(Acetoxy)-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl]ethyl}-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl 2,2-dimethylbutanoate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1010208
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
Stringa SMILE
O1[C@@H](C[C@H](CC1=O)OC(=O)C)CC[C@@H]2[C@H]3[C@H](C[C@H](C=C3C=C[C@@H]2C)C)OC(=O)C(CC)(C)C
InChI
1S/C27H40O6/c1-7-27(5,6)26(30)33-23-13-16(2)12-19-9-8-17(3)22(25(19)23)11-10-20-14-21(31-18(4)28)15-24(29)32-20/h8-9,12,16-17,20-23,25H,7,10-11,13-15H2,1-6H3/t16-,17-,20+,21+,22-,23-,25-/m0/s1
OHVWRJDVJRNCPE-BIKFJBPRSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)