PHR3577
Tiamulin Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
Tosyl pleuromutilin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1667337
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 100 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3