PHR3483
Buspirone Related Compound L
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
8-(4-Chlorobutyl)-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1078824
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 150 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClCCCCN1C(=O)CC2(CCCC2)CC1=O
InChI
1S/C13H20ClNO2/c14-7-3-4-8-15-11(16)9-13(10-12(15)17)5-1-2-6-13/h1-10H2
BCNBRBQCDHLCBD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)