PHR3385
Bisacodyl Related Compound C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
4-[[4-(Acetyloxy)phenyl]-2-pyridinylmethyl]phenol, 4-[(4-Hydroxyphenyl)(pyridin-2-yl)methyl]phenyl acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1074051
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
n1c(cccc1)C(c3ccc(cc3)OC(=O)C)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C20H17NO3/c1-14(22)24-18-11-7-16(8-12-18)20(19-4-2-3-13-21-19)15-5-9-17(23)10-6-15/h2-13,20,23H,1H3
IGNJZSFTZVUILA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)