1074051
USP
Bisacodyl Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-[[4-(Acetyloxy)phenyl]-2-pyridinylmethyl]phenol, 4-[(4-Hydroxyphenyl)(pyridin-2-yl)methyl]phenyl acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
bisacodyl
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C20H17NO3/c1-14(22)24-18-11-7-16(8-12-18)20(19-4-2-3-13-21-19)15-5-9-17(23)10-6-15/h2-13,20,23H,1H3
IGNJZSFTZVUILA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 3