PHR3382
2-Acetylbenzothiophene
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
1-Benzo[b]thiophen-2-yl-ethanone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1724689
Famiglia di API
zileuton
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 100 mg
Punto di fusione
86-90 °C
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC(=O)c1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C10H8OS/c1-7(11)10-6-8-4-2-3-5-9(8)12-10/h2-6H,1H3
SGSGCQGCVKWRNM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)