PHR3207
Mitotane
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
1-(2-Chlorophenyl)-1-(4-chlorophenyl)-2,2-dichloroethane, (2,4′-Dichlorodiphenyl)dichloroethane, o,p′-DDD, Mitotane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1445007
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 g
applicazioni
pharmaceutical
Stringa SMILE
ClC(Cl)C(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C14H10Cl4/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(14(17)18)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8,13-14H
JWBOIMRXGHLCPP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)