PHR2924
Lomustine Related Compound C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
N,N′-Dicyclohexylurea, Lomustine Impurity C (PhEur), 1,3-Dicyclohexylurea
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1369442
Famiglia di API
lomustine
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 500 mg
Punto di fusione
232-233 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(NC1CCCCC1)NC2CCCCC2
InChI
1S/C13H24N2O/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2,(H2,14,15,16)
ADFXKUOMJKEIND-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)