PHR2854
Ciclopirox Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
6-Cyclohexyl-4-methyl-2-pyrone, Ciclopirox Olamine Impurity B (PhEur)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. C2162702
traceable to USP 1134040
Descrizione
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famiglia di API
ciclopirox
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O1C(=CC(=CC1=O)C)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H16O2/c1-9-7-11(14-12(13)8-9)10-5-3-2-4-6-10/h7-8,10H,2-6H2,1H3
GPKRKAFTZYODFF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)