PHR2842
Azelastine Related Compound D
Sinonimo/i:
4-(4-Chlorobenzyl)phthalazin-1(2H)-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. Y0000328
traceable to USP 1046191
Descrizione
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famiglia di API
azelastine
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1ccc(cc1)Cc2n[nH][c](c3c2cccc3)=O
InChI
1S/C15H11ClN2O/c16-11-7-5-10(6-8-11)9-14-12-3-1-2-4-13(12)15(19)18-17-14/h1-8H,9H2,(H,18,19)
NLXGCQIEVZYDRS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)