PHR2832
Amantadine Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
N-(1-Adamantyl)acetamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1018527
Descrizione
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famiglia di API
amantadine, amantadine
Forma fisica
solid
Confezionamento
pkg of 50 mg
Punto di fusione
148-149 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
InChI
1S/C12H19NO/c1-8(14)13-12-5-9-2-10(6-12)4-11(3-9)7-12/h9-11H,2-7H2,1H3,(H,13,14)
BCVXYGJCDZPKGV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)