PHR2831
Amantadine Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
1-Chloroadamantane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1018516
Famiglia di API
amantadine, amantadine
Forma fisica
solid
Confezionamento
pkg of 50 mg
Punto di fusione
165-166 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C10H15Cl/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9H,1-6H2/t7-,8+,9-,10-
OZNXTQSXSHODFR-CHIWXEEVSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)