PHR2710
Flurbiprofen Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Biprofen, 2-(4-Biphenylyl)propionic acid, NSC 16300
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to BP BP046
traceable to Ph. Eur. F0285202
traceable to USP 1285760
Famiglia di API
flurbiprofen
Stato
solid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 100 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC(=O)C(C)c1ccc(cc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O2/c1-11(15(16)17)12-7-9-14(10-8-12)13-5-3-2-4-6-13/h2-11H,1H3,(H,16,17)
JALUUBQFLPUJMY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)