PHR1499
Flurbiprofen
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Flurbiprofen, (±)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid, L-790,330
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. F0285200
traceable to USP 1285750
Famiglia di API
flurbiprofen
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 500 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
110-112 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC(C(O)=O)c1ccc(c(F)c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C15H13FO2/c1-10(15(17)18)12-7-8-13(14(16)9-12)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,17,18)
SYTBZMRGLBWNTM-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Descrizione generale
Flurbiprofen is a non-selective, non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) that is widely used against rheumatoid arthritis. It is also effective against vernal keratoconjunctivitis, post-operative ocular inflammation, herpetic stromal keratitis, excimer laser photorefractive keratectomy and ocular gingivitis.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)