PHR2660
Cloruro di succinilmonocolina
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Cloruro di 2-(3-carbossi-1-ossopropossi)-N,N,N-trimetiletanaminio
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1623604
Famiglia di API
succinylcholine
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 250 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.[N+](CCOC(=O)CCC(=O)[O-])(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO4.ClH/c1-10(2,3)6-7-14-9(13)5-4-8(11)12;/h4-7H2,1-3H3;1H
LDHMZIUMVSRSIK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)