PHR2602
Tryptophan Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
1,1′-Ethylidenebis-(L-tryptophan), Tryptophan impurity A (PhEur)
, EBT
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. E2205500
traceable to USP 1700512
Famiglia di API
tryptophan
Stato
solid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 30 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C24H26N4O4/c1-14(27-12-15(10-19(25)23(29)30)17-6-2-4-8-21(17)27)28-13-16(11-20(26)24(31)32)18-7-3-5-9-22(18)28/h2-9,12-14,19-20H,10-11,25-26H2,1H3,(H,29,30)(H,31,32)/t19-,20-/m0/s1
DETVQFQGSVEQBH-PMACEKPBSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)